4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂ Point de fusion: 35…37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21604745 Numéro CAS: 68240-43-7 |