Imprimer
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480280-1G OR480280-250MG OR480280-500MG
APOSOR480280-1GEA 641 EUR
APOSOR480280-1G APOSOR480280-250MG APOSOR480280-500MG
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215983
Numéro CAS: 99070-19-6