Imprimer
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480277-10G OR480277-1G OR480277-5G
APOSOR480277-10GEA 1280 EUR
APOSOR480277-10G APOSOR480277-1G APOSOR480277-5G
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198439
Numéro CAS: 1123169-27-6