Imprimer
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480265-1G OR480265-250MG OR480265-5G
APOSOR480265-1GEA 383 EUR
APOSOR480265-1G APOSOR480265-250MG APOSOR480265-5G
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700050
Numéro CAS: 780800-85-3