Imprimer
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480247-1G OR480247-250MG OR480247-500MG
APOSOR480247-1GEA 454 EUR
APOSOR480247-1G APOSOR480247-250MG APOSOR480247-500MG
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate
Formule: C₇H₁₃NO·ClH·H₂O
Point d'ébullition: 60…62 °C (5 mm Hg)
Densité: 0,9574 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28024660
UN: 1993
ADR: 3,III