Imprimer
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1,3,4-Oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR480234-1G OR480234-250MG OR480234-500MG OR480234-100MG
APOSOR480234-1GEA 0 EUR
APOSOR480234-1G APOSOR480234-250MG APOSOR480234-500MG APOSOR480234-100MG
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
1,3,4-Oxadiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Formule: C₃H₅N₃O·ClH
Poids moléculaire: 135.552 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185270
Numéro CAS: 1383788-35-9