Imprimer
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480233-1G OR480233-250MG OR480233-5G
APOSOR480233-1GEA 570 EUR
APOSOR480233-1G APOSOR480233-250MG APOSOR480233-5G
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637568
Numéro CAS: 68164-77-2