Imprimer
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
OR480227-1G OR480227-250MG OR480227-500MG
APOSOR480227-1GEA 570 EUR
APOSOR480227-1G APOSOR480227-250MG APOSOR480227-500MG
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990566
Numéro CAS: 2434-00-6