2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Bromo-5-chloro-4(hydroxymethyl)pyridine
Formule:
C₆H₅BrClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16606985 Numéro CAS: 1227599-15-6 |