Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR47897-1G OR47897-5G
APOSOR47897-1GEA 79.9 EUR
APOSOR47897-1G APOSOR47897-5G
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrClIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295248
Numéro CAS: 1061357-88-7