Imprimer
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR47896-1G OR47896-250MG OR47896-5G
APOSOR47896-1GEA 190 EUR
APOSOR47896-1G APOSOR47896-250MG APOSOR47896-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907898
Numéro CAS: 921630-14-0