Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07357261 Numéro CAS: 63972-18-9 |