Imprimer
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR47861-1G OR47861-250MG
APOSOR47861-1GEA 116 EUR
APOSOR47861-1G APOSOR47861-250MG
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09745178
Numéro CAS: 74192-47-5