Imprimer
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR47860-1G OR47860-5G
APOSOR47860-1GEA 232 EUR
APOSOR47860-1G APOSOR47860-5G
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-2-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24039083
Numéro CAS: 1369820-01-8