Imprimer
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR47857-1G OR47857-250MG
APOSOR47857-1GEA 255 EUR
APOSOR47857-1G APOSOR47857-250MG
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
1-Bromo-3-(tert-butoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917788
Numéro CAS: 99376-83-7