Imprimer
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-4-Morpholinocyclohexanamine dihydrochloride, (1r,4r)-4-Morpholinocyclohexanamine dihydrochloride
OR47855-100MG OR47855-1G OR47855-250MG
APOSOR47855-100MGEA 102 EUR
APOSOR47855-100MG APOSOR47855-1G APOSOR47855-250MG
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂O·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27978481
Numéro CAS: 412356-24-2