Imprimer
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR47848-1G OR47848-250MG
APOSOR47848-1GEA 122 EUR
APOSOR47848-1G APOSOR47848-250MG
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formule: C₉H₈BrN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18489694
Numéro CAS: 259750-15-7