3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀BrN Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD21100011 Numéro CAS: 1353854-83-7 |