Imprimer
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 522 EUR
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Formule: C₉H₈BrNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD32264080
Numéro CAS: 2387348-39-0