Imprimer
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR47841-1G OR47841-250MG OR47841-5G
APOSOR47841-1GEA 575 EUR
APOSOR47841-1G APOSOR47841-250MG APOSOR47841-5G
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
2-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21099977
Numéro CAS: 1353855-67-0