Imprimer
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-5-chloropicolinate, 3-Bromo-5-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR47837-1G OR47837-250MG
APOSOR47837-1GEA 183 EUR
APOSOR47837-1G APOSOR47837-250MG
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698105
Numéro CAS: 1214362-45-4