Imprimer
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR475190-1G OR475190-250MG
APOSOR475190-1GEA 654 EUR
APOSOR475190-1G APOSOR475190-250MG
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formule: C₇H₉ClN₂O
Poids moléculaire: 172.612 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32200422
Numéro CAS: 2413937-60-5