Imprimer
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR475189-1G OR475189-250MG
APOSOR475189-1GEA 654 EUR
APOSOR475189-1G APOSOR475189-250MG
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formule: C₇H₉BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32200421
Numéro CAS: 2413937-59-2