Imprimer
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475187-1G OR475187-250MG
APOSOR475187-1GEA 522 EUR
APOSOR475187-1G APOSOR475187-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200420
Numéro CAS: 2201840-10-8