Imprimer
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475186-1G OR475186-250MG
APOSOR475186-1GEA 313 EUR
APOSOR475186-1G APOSOR475186-250MG
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200419
Numéro CAS: 2407349-24-8