Imprimer
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475183-1G OR475183-250MG OR475183-100MG
APOSOR475183-1GEA 609 EUR
APOSOR475183-1G APOSOR475183-250MG APOSOR475183-100MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26520322
Numéro CAS: 1403333-94-7