[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉BrN₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD21304384 Numéro CAS: 1478538-20-3 |