Imprimer
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475157-100MG OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA 429 EUR
APOSOR475157-100MG APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26517928
Numéro CAS: 2230209-53-5