(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₂BrN·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31714839 Numéro CAS: 2366997-08-0 |