Imprimer
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475108-1G OR475108-250MG
APOSOR475108-1GEA 126 EUR
APOSOR475108-1G APOSOR475108-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31695643
Numéro CAS: 2387695-90-9