Imprimer
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475107-1G OR475107-250MG
APOSOR475107-1GEA 126 EUR
APOSOR475107-1G APOSOR475107-250MG
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695640
Numéro CAS: 2367002-63-7