Imprimer
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 238 EUR
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Poids moléculaire: 250.563 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22566065
Numéro CAS: 1423025-56-2