N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₂BrN·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31695702 Numéro CAS: 2366997-03-5 |