Imprimer
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 229 EUR
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695803
Numéro CAS: 2391975-25-8