Imprimer
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475072-100MG OR475072-250MG
APOSOR475072-100MGEA 219 EUR
APOSOR475072-100MG APOSOR475072-250MG
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977502
Numéro CAS: 1810074-73-7