Imprimer
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 183 EUR
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695676
Numéro CAS: 2407348-08-5