tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-tert-Butyl (pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH Poids moléculaire: 236.739 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11101394 Numéro CAS: 1075260-66-0 |