Imprimer
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471729-100MG OR471729-1G OR471729-250MG
APOSOR471729-100MGEA 244 EUR
APOSOR471729-100MG APOSOR471729-1G APOSOR471729-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570712
Numéro CAS: 1101174-00-8