Imprimer
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471726-1G OR471726-250MG
APOSOR471726-1GEA 513 EUR
APOSOR471726-1G APOSOR471726-250MG
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256344
Numéro CAS: 1256824-78-8