Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 143 EUR
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11215565
Numéro CAS: 1188140-52-4