Imprimer
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471722-1G OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA 261 EUR
APOSOR471722-1G APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BN₃O₂
Poids moléculaire: 245.085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16995200
Numéro CAS: 1246372-66-6