Imprimer
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471719-1G OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA 1200 EUR
APOSOR471719-1G APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695764
Numéro CAS: 1368228-61-8