Imprimer
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471715-1G OR471715-250MG
APOSOR471715-1GEA 679 EUR
APOSOR471715-1G APOSOR471715-250MG
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate 98%
Methyl (R)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08058268
Numéro CAS: 122332-24-5