Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₆O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31695761 Numéro CAS: 125041-96-5 |