5-Boc-3-Iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Boc-3-iodo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule:
C₁₁H₁₆IN₃O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD27978466 Numéro CAS: 661487-17-8 |