Imprimer
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471698-1G OR471698-250MG OR471698-5G
APOSOR471698-1GEA 652 EUR
APOSOR471698-1G APOSOR471698-250MG APOSOR471698-5G
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclobutoxypyrimidine
Formule: C₈H₉BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618818
Numéro CAS: 1260833-40-6