Imprimer
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471696-1G OR471696-5G
APOSOR471696-1GEA 102 EUR
APOSOR471696-1G APOSOR471696-5G
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01334979
Numéro CAS: 13368-86-0