Imprimer
1,3-Dibromo-2-methylpropane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471692-1G OR471692-5G
APOSOR471692-1GEA 0 EUR
APOSOR471692-1G APOSOR471692-5G
1,3-Dibromo-2-methylpropane 95%
1,3-Dibromo-2-methylpropane
Formule: C₄H₈Br₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909351
Numéro CAS: 28148-04-1