Imprimer
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)-2-nitrobenzoic acid
OR471691-10G OR471691-1G OR471691-5G
APOSOR471691-10GEA 112 EUR
APOSOR471691-10G APOSOR471691-1G APOSOR471691-5G
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid 97%
5-Methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₁₆H₁₅NO₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28144964
Numéro CAS: 1643979-88-7