Imprimer
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471651-25G OR471651-5G
APOSOR471651-25GEA 195 EUR
APOSOR471651-25G APOSOR471651-5G
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-naphthyl)propionic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871322
Numéro CAS: 129042-57-5